Learn More
Clorocresol (4-cloro-3-metilfenol), LoGiCal
Código de producto. 30458869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458869 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458869 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0459.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-methylphenol
CAS 59-50-7
Nombres de analitos o componentes 4-Chloro-3-methylphenol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H7 Cl O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Chlorocresol, 1-Chloro-2-methyl-4-hydroxybenzene, 2-Chloro-5-hydroxytoluene, 3-Methyl-4-chlorophenol, 4-Chloro-3-cresol, 4-Chloro-3-methylphenol, 4-Chloro-5-methylphenol, 4-Chloro-m-cresol, 6-Chloro-3-hydroxytoluene, Aptal, Baktol, Baktolan, Candaseptic, NSC 4166, Neopredisan, Ottafact, PCMC, Parmetol, Parol, Peritonan, Preventol CMK, Raschit, Raschit K, Rasen-Anicon, p-Chloro-m-cresol, para-Chloro-meta-cresol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cc1cc(O)ccc1Cl
Nombre IUPAC 4-cloro-3-metilfenol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 142.58
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 142,0185 g/mol