Learn More
Cloruro de clorocolina, TRC
Código de producto. 30138263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138263 100 g 100 g
30009371 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138263 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC364945100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 999-81-5
Fórmula molecular C5 H13 Cl N . Cl
Peso molecular (g/mol) 158.07
Sinónimo Chlormequat Chloride, (2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride (6CI,7CI), Ammonium, (2-chloroethyl)trimethyl-, chloride (8CI), Ethanaminium, 2-chloro-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), (β-Chloroethyl)trimethylammonium chloride, 60CS16, Antywylegacz, Antywylegacz Plynny, Antywylegacz plynny 675SL, Barleyquat B, Bercema CCC, C5 SUN, CCC, Chlorcholine chloride, Chlormequat chloride, Chlorocholine chloride, Cycocel, Cycocel Extra, Cycogan, Cysocel, Halloween, Lihocin, Microcil, New 5C Cycocel, New '5c' Cycocel, Retacel, Stabilan, TUR, Trimethyl-β-chloroethylammonium chloride, Tuval, WR 62, Zar
Nombre IUPAC 2-cloroetil(trimetil)azanio;cloruro
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlormequat chloride
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0425