Learn More
Cloruro de clorocarbonilsulfenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorocarbonylsulfenyl Chloride |
| CAS | 2757-23-5 |
| Fórmula molecular | CCl2OS |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (Chlorocarbonyl)sulfenyl Chloride, (Chloroformyl)sulfur Chloride, (Chlorothio)formyl Chloride, 1-(Chlorothio)formyl Chloride, Chloroformylsulfenyl Chloride, Chlorosulfenylcarbonyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CCl2OS/c2-1(4)5-3 |
| SMILES | ClSC(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | clorometanotioato de S-cloro |
| Peso molecular (g/mol) | 130.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.9047 |