Learn More
Cloruro de clorocarbonilsulfenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362516
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11362516 1 g 1 g
11372516 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11362516 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L06432.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2757-23-5 | CCl2OS | 130.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2757-23-5
Fórmula molecular CCl2OS
Peso molecular (g/mol) 130.97
Número MDL MFCD00000703
Clave InChI MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorocarbonylsulfenyl chloride, chlorothio formyl chloride, chloroformylsulfenyl chloride, chloro chlorosulfanyl methanone, chlorothioformyl chloride, chlorocarbonylsulphenyl chloride, chlorocarbonyl sulfenyl chloride, chlorocarbonyl sulphenyl chloride, carbonochloridothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methane, chloro chlorothio oxo
PubChem CID 75990
Nombre IUPAC clorometanotioato de S-cloro
SMILES ClSC(Cl)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Chlorocarbonylsulfenyl chloride
Punto de ebullición 98°C to 101°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 506318
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.98
Porcentaje de pureza 97%