Learn More
Cloruro de clorocarbonilsulfenil, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10183434 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10183434 5 g Frasco de vidrio 5 g
10492704 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10183434 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 224340050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2757-23-5 | CCl2OS | 130.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2757-23-5
Fórmula molecular CCl2OS
Peso molecular (g/mol) 130.97
Número MDL MFCD00000703
Clave InChI MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorocarbonylsulfenyl chloride, chlorothio formyl chloride, chloroformylsulfenyl chloride, chloro chlorosulfanyl methanone, chlorothioformyl chloride, chlorocarbonylsulphenyl chloride, chlorocarbonyl sulfenyl chloride, chlorocarbonyl sulphenyl chloride, carbonochloridothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methane, chloro chlorothio oxo
PubChem CID 75990
SMILES ClSC(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorocarbonylsulfenyl chloride
Color Amarillo
Densidad 1.5800g/mL
Punto de ebullición 98°C to 100°C
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCOSCl
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.58
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Nombre IUPAC cloro(clorosulfanil)metanona
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.98
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido, fumante en aire húmedo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorocarbonylsulfenyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.