Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | γ-Chlorobutyric Acid |
| CAS | 627-00-9 |
| Fórmula molecular | C4H7ClO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-chlorobutyric acid, butanoic acid, 4-chloro, butyric acid, 4-chloro, gamma-chlorobutyric acid, 4-chlorobutanoicacid, gammachlorobutyric acid, 4-chloro-butyric acid, 4-chloro-n-butyric acid, .gamma.-chlorobutyric acid, 4-chloranylbutanoic acid |
| Clave InChI | IPLKGJHGWCVSOG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(CC(=O)O)CCl |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-clorobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 122.548 |
| PubChem CID | 12300 |
| Mostrar más |