Learn More
Hemihidrato de clorobutanol, Mikromol™
Descripción
Hemihidrato de clorobutanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetonchloroform |
| CAS | 6001-64-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Acetonchloroform |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | 2 C4 H7 Cl3 O . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Propanol, 1,1,1-trichloro-2-methyl-, hemihydrate (8CI), 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate, Chlorobutanol hemihydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2 |
| SMILES | O.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 1,1,1-tricloro-2-metilpropan-2-ol;hidrato |
| Mostrar más |