Learn More
Hemihidrato de clorobutanol, LoGiCal
Código de producto. 30462135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462135 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462135 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0535.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonchloroform
CAS 6001-64-5
Nombres de analitos o componentes Acetonchloroform
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C4 H7 Cl3 O . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Propanol, 1,1,1-trichloro-2-methyl-, hemihydrate (8CI), 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate, Chlorobutanol hemihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
Tipo de solución Neat
SMILES O.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,1,1-tricloro-2-metilpropan-2-ol;hidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 372.93
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.9231 g/mol