Learn More
Complejo de sulfuro de metilo de cloroborano (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloroborane Methyl Sulfide Complex (Technical Grade) |
| CAS | 63348-81-2 |
| Fórmula molecular | C2H8BClS |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (T-4)-Chlorodihydro[1,1'-thiobis[methane]]boron, Chloroborane compd. with thiobis[methane], (T-4)-Chlorodihydro[thiobis[methane]]boron, Thiobismethane Boron Complex, Thiobismethane compd. with Chloroborane, Chloro(dimethyl sulfide)borane, Chloro(dimethyl sulfide)dihydroboron, Chloroborane-methyl Sulfide 1:1 Complex, Monochloroborane-dimethyl Sulfide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H8BClS/c1-5(2)3-4/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | C[S+](C)[BH2-]Cl |
| Nombre IUPAC | cloro(dimetilsulfonio)boranuida |
| Peso molecular (g/mol) | 110.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.0128 |