Learn More
Dímero de clorobis(etileno)rodio(I), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorobis(ethylene)rhodium(I) Dimer |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/4C2H4.2ClH.2Rh/c4*1-2;;;;/h4*1-2H2;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 387.87 |