Learn More
Dímero de clorobis(etileno)rodio(I), TRC
Código de producto. 30179798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179798 500 mg 500 miligramos
30180431 100 mg 100 miligramos
30180298 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179798 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC984708500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12081-16-2
Fórmula molecular C8H16Cl2Rh2
Peso molecular (g/mol) 388.93
Sinónimo Di-μ-chlorotetrakis(η2-ethene)dirhodium, Bis((μ-chloro)bis(ethylene)rhodium);
Nombre IUPAC Rhodium, di-μ-chlorotetrakis(η2-eteno)di- (9CI, ACI)
SMILES C=C.C=C.[][Rh](Cl1)([])Cl[Rh]1([])[].C=C.C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorobis(ethylene)rhodium(I) Dimer
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/4C2H4.2ClH.2Rh/c4*1-2;;;;/h4*1-2H2;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.87