Learn More
Dímero de clorobis(etileno)rodio(I), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15411537 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15411537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039291.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer
CAS 12081-16-2
Fórmula molecular C8H16Cl2Rh2
Número MDL MFCD00013206
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo chlorobis ethylene rhodium i dimer, dichlorotetra ethylene dirhodium i
Información de solubilidad Sparingly soluble in ethanol,acetone,dioxane,chloroform and dichloromethane. Insoluble in water.
Clave InChI OOQJCPOXJFCGCR-UHFFFAOYSA-L
SMILES Cl[Rh].Cl[Rh].C=C.C=C.C=C.C=C
Nombre IUPAC eteno; rodio; dicloruro
Peso molecular (g/mol) 388.93
PubChem CID 45357812
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.93
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo