Learn More
Dímero de clorobis(cicloocteno)rodio(I), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10602233 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10602233 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10008881 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10602233 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369375000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 12279-09-3 | C32H56Cl2Rh2 | 717.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12279-09-3
Fórmula molecular C32H56Cl2Rh2
Peso molecular (g/mol) 717.51
Número MDL MFCD00013287
Clave InChI GQPAPAIPOLEZHT-XFCUKONHSA-L
Sinónimo chlorobis cyclooctene rhodium i dimer, chlorobis cyclooctene rhodium dimer
PubChem CID 53384308
Nombre IUPAC cicloocteno; rodio; dicloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].C1CCC\C=C/CC1.C1CCC\C=C/CC1.C1CCC\C=C/CC1.C1CCC\C=C/CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer
Punto de fusión 187.0°C to 191.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 717.52
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.