Learn More
Dímero de clorobis(cicloocteno)iridio(i), teóricamente 42,9 % de Ir, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15476645 1 g 1 g
15486645 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476645 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044966.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 12246-51-4 | C32H56Cl2Ir2-2 | 896.134 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12246-51-4
Fórmula molecular C32H56Cl2Ir2-2
Peso molecular (g/mol) 896.134
Número MDL MFCD00213465
Clave InChI CJJIQMGSHWWMCK-XFCUKONHSA-L
Sinónimo chlorobis cyclooctene iridium i dimer, di-mu-chlorotetrakis cyclooctene diiridium i, bis cyclooctene iridium i chloride, dimer, chlorobis cyclooctene-iridium i dimer, chlorobis cyclooctene iridium dimer, di-mu-chlorobis cyclooctene iridium i
PubChem CID 91972094
Nombre IUPAC cicloocteno;iridio;dicloruro
SMILES C1CCCC=CCC1.C1CCCC=CCC1.C1CCCC=CCC1.C1CCCC=CCC1.[Cl-].[Cl-].[Ir].[Ir]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorobis (cyclooctene)iridium (I) dimer
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 896
Concentration or Composition (by Analyte or Components) IR nominal 42,9%