Learn More
Clorobis[4-(trifluorometil)fenil]fosfina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11405640
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11405640 5 g 5 g
11495630 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11405640 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H25888.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 13685-24-0 | C14H8ClF6P | 356.632 g/mol
Chlorobis[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine is a reactant in the synthesis of green phosphorescent OLEDs(based on a novel iridium complex).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La clorobis[4-(trifluorometil)fenil]fosfina es un reactivo en la síntesis de OLED fosforescentes verdes (basados en un novedoso complejo de iridio).
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire & y a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua, humedad y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13685-24-0
Fórmula molecular C14H8ClF6P
Peso molecular (g/mol) 356.632
Número MDL MFCD04972304
Clave InChI PBLUOOURLNAOAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 4-trifluoromethylphenyl chlorophosphine, chlorobis 4-trifluoromethyl phenyl phosphine, bis 4-trifluoromethyl phenyl chlorophosphine, chlorobis 4-trifluoromethyl phenyl phosphane, acmc-20alnb, chloro-bis 4-trifluoromethyl phenyl phosphane
PubChem CID 4379933
Nombre IUPAC cloro-bis[4-(trifluorometil)fenil]fosfano
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)P(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Chlorobis[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Punto de ebullición 110°C (0.4 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.64
Porcentaje de pureza 97%