Learn More
Clorobis(4-fluorofenil)metano, TRC
Código de producto. 30358352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30358352 1 g
1 options
Código de producto. 30358352 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3708951G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane
CAS 27064-94-4
Fórmula molecular C13 H9 Cl F2
Cantidad 1 g
Sinónimo Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9ClF2/c14-13(9-1-5-11(15)6-2-9)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H
SMILES Fc1ccc(cc1)C(Cl)c2ccc(F)cc2
Nombre IUPAC 1-[cloro-(4-fluorofenil)metil]-4-fluorobenceno
Peso molecular (g/mol) 238.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0361