Learn More
Clorobis(4-fluorofenil)metano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane |
| CAS | 27064-94-4 |
| Fórmula molecular | C13 H9 Cl F2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9ClF2/c14-13(9-1-5-11(15)6-2-9)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C(Cl)c2ccc(F)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[cloro-(4-fluorofenil)metil]-4-fluorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 238.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.0361 |