Learn More
Clorobis-(4-fluorofenil)metano, Mikromol™
Código de producto. 30051782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051782 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051782 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0175.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorobis-(4-fluorofenil)metano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane
CAS 27064-94-4
Nombres de analitos o componentes Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H9 Cl F2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9ClF2/c14-13(9-1-5-11(15)6-2-9)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H
SMILES Fc1ccc(cc1)C(Cl)c2ccc(F)cc2
Nombre IUPAC 1-[cloro-(4-fluorofenil)metil]-4-fluorobenceno
Peso molecular (g/mol) 238.66
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 238,0361 g/mol