Learn More
Clorobis(3,5-dimetilfenil)fosfina, tec. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435630 1 g 1 g
11445630 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435630 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25885.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 74289-57-9 | C16H18ClP | 276.744 g/mol
Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphine is used in the synthesis of (S)- and (R)-2,2?-Bis[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphinoyl]-5,5?,6,6?,7,7?,8,8?-octahydro-1,1?-binaphthyl (Xyl-H 8 -BINAPO).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La clorobis(3,5-dimetilfenil)fosfina se utiliza en la síntesis de (S)- y (R)-2,2′-bis[bis(3,5-dimetilfenil)fosfinil]-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-octahidro-1,1′-binaftil (Xyl-H 8 -BINAPO).
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
SEnsible al aire y la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, agua, humedad, bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74289-57-9
Fórmula molecular C16H18ClP
Peso molecular (g/mol) 276.744
Número MDL MFCD01630841
Clave InChI FCEBDAANWYNQMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 3,5-dimethylphenyl chlorophosphine, chlorobis 3,5-dimethylphenyl phosphine, chlorobis 3,5-dimethylphenyl phosphane, chloro-bis 3,5-dimethylphenyl phosphane, bis 3,5-dimethylphenyl phosphinous chloride, phosphinous chloride, bis 3,5-dimethylphenyl, bis 3,5-dimethylphenyl chlorophosphine, tech, phosphinous chloride,p,p-bis 3,5-dimethylphenyl
PubChem CID 4187520
Nombre IUPAC cloro-bis(3,5-dimetilfenil)fosfano
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)P(C2=CC(=CC(=C2)C)C)Cl)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphine
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.75
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico