Learn More
Clorobis(2-metoxifenil)fosfina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495640 1 g 1 g
11405650 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495640 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25894.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 263369-88-6 | C18H17ClO2P- | 331.756 g/mol
Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine is used as a reactant for cycloadditions reactions, asymmetric hydrogenation and allylic substitution, asymmetric hydrogenation of imines and olefins. It is also used as a reactant for synthesis of ferrocene-based chiral diphosphine, catalysts for C-C cross coupling reactions, palladium complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La clorobis(2-metoxifenil)fosfina se utiliza como reactivo para reacciones de cicloadiciones, hidrogenación asimétrica y sustitución alílica, hidrogenación asimétrica de iminas y olefinas. También se usa como reactivo para la síntesis de difosfina quiral a base de ferroceno, catalizadores para reacciones de acoplamiento cruzado C-C y complejos de paladio.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, bases y agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 263369-88-6
Fórmula molecular C18H17ClO2P-
Peso molecular (g/mol) 331.756
Número MDL MFCD08064037
Clave InChI WVGQIZOJKMMSSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2-methoxyphenyl chlorphosphine, acmc-20alnz, phosphinous chloride,p,p-bis 2-methoxyphenyl
PubChem CID 57371085
SMILES COC1=CC=CC=C1C2=C(P[Cl-]C=C2)C3=CC=CC=C3OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine
Punto de fusión 111°C to 114°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.69
Porcentaje de pureza ≥98%