Learn More
Clorobenzurón 1000 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313249 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313249 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11392500AC1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorobenzuron
CAS 57160-47-1
Nombres de analitos o componentes Chlorobenzuron
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H10 Cl2 N2 O2
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10Cl2N2O2/c15-9-5-7-10(8-6-9)17-14(20)18-13(19)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8H,(H2,17,18,19,20)
SMILES Clc1ccc(NC(=O)NC(=O)c2ccccc2Cl)cc1
Nombre IUPAC 2-cloro-N-[(4-clorofenil)carbamoil]benzamida
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 309.15
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.0119 g/mol