Learn More
Clorobencilato 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327323 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327323 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11390000ME100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorobenzilate
CAS 510-15-6
Nombres de analitos o componentes Chlorobenzilate
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C16 H14 Cl2 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzilic acid, 4,4'-dichloro-, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Dichlorobenzilic acid ethyl ester, Acar, Acaraben, Akar, Akar 338, Benzilan, Chlorbenzilat, Chlorbenzylate, ECB, Ethyl 4,4'-dichlorobenzilate, Ethyl-2-hydroxy-2,2-bis(4-chlorophenyl)acetate, Folbex, G 23992, G 338, Geigy 338, NSC 404460
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14Cl2O3/c1-2-21-15(19)16(20,11-3-7-13(17)8-4-11)12-5-9-14(18)10-6-12/h3-10,20H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C(O)(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2
Nombre IUPAC etilo 2,2-bis(4-clorofenil)-2-hidroxiacetato
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 325.19
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.032 g/mol