Learn More
Clorobenceno, TRC
Código de producto. 30135714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
500 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135714 50 g 50 g
30135529 500 g 500 g
17924105 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135714 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36453050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-90-7
Fórmula molecular C6 H5 Cl
Peso molecular (g/mol) 112.56
Sinónimo Chlorobenzene, CP 27, Chlorobenezene, IP Carrier T 40, MCB, Monochlorobenzene, NSC 8433, Phenyl chloride, Tetrosin SP
Nombre IUPAC clorobenceno
SMILES Clc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorobenzene
Cantidad 50 g
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.008
Porcentaje de pureza >95%