Learn More
Clorobenceno, Grado espectrofotometría, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15481107 4 x 1 L cada uno
15461107 500 mL 500 ml
15471107 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022921.M1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 108-90-7 | C6H5Cl | 112.556 g/mol
Chlorobenzene is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-90-7
Fórmula molecular C6H5Cl
Peso molecular (g/mol) 112.556
Número MDL MFCD00000530
Clave InChI MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
Nombre IUPAC clorobenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorobenzene
Punto de fusión °C to 45°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 1.106
Cantidad 4 x 1 L
Temperatura de inflamación 28°C (82°F)
Olor Aromatic
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.524
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Presión de vapor 12 hPa (9mm Hg) at 20°C
Beilstein 605632
Punto de ebullición 132°C
Información de solubilidad Miscible with methanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.56
Grado Espectrofotometría