Learn More
Clorobenceno, ReagentPlus™, 99%, Solstice
Código de producto. 15610950 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
20 L
Envase:
Frasco de vidrio
Lata de acero inoxidable
Unit Size:
1 litro
2.50 litro
20 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
15610950 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15600950 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15620950 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15610950 Supplier Fluka Supplier No. 1013892.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.00€
    58.17€ / 2.5 litros
    Ahorro 10.83€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-90-7
Fórmula molecular C6H5Cl
Peso molecular (g/mol) 112.556
Número MDL MFCD00000530
Clave InChI MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
Nombre IUPAC clorobenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Chlorobenzene
Punto de fusión de -45 °C
Color Incolora
Densidad 1,106g/mL a 25 °C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 0.071
Temperatura de inflamación 27 °C (80,6 °F)
Punto de ignición 1178 °F
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.524(lit.)
Presión de vapor 11,8 mmHg (25 °C)
Número UN UN1134
Beilstein 605632
Punto de ebullición 130 °C a 132 °C
Información de solubilidad Soluble en agua, 0,207g/L a 20 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 112,56g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chlorobenzene
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.