Learn More
Clorobenceno, puriss. p.a., reactivo ACS, ≥99,5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haen™
Código de producto. 16615773
Change view
Click to view available options
:
220 kg
Código de producto.
16615773 220 kg
1 options
Código de producto. 16615773 Proveedor Honeywell Riedel-de Haën N.º de proveedor 23570220KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorobenzene
Punto de fusión -45°C
CAS 108-90-7
Color Incolora
% máx. CAS 1
Densidad 1.107 - 1.109 g/cm3 (20°C)
Cantidad 220 kg
Temperatura de inflamación 28°C
Fórmula molecular C6H5Cl
Fórmula lineal C6H5Cl
Beilstein 605632
Punto de ebullición 130°C to 132°C (1013 hPa)
Clave InChI MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC clorobenceno
Peso molecular (g/mol) 112.56
Grado ACS