Learn More
Clorobenceno, puriss. p.a., ≥99,5% (GC), ACS Reagent, Solstice
Código de producto. 15612330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15612330 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15622330 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
15602330 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15612330 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 235702.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    147.98€ / 2.5 litros
    Ahorro 57.02€
    27% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-03-2027
Añadir a la cesta
Puriss. p.a., reactivo ACS,≥ 99,5 % (GC)
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-90-7
Fórmula molecular C6H5Cl
Peso molecular (g/mol) 112.556
Número MDL MFCD00000530
Clave InChI MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
Nombre IUPAC clorobenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorobenzene
Punto de fusión de -45 °C
Densidad 1,106g/mL a 25 °C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 0.071
Temperatura de inflamación 27 °C (80,6 °F)
Punto de ignición 1178 °F
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.524(lit.)
Presión de vapor 11,8 mmHg (25 °C)
Número UN UN1134
Beilstein 605632
Punto de ebullición 132 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 112,56g/mol
Porcentaje de pureza ≥ 99,5 % (GC)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: chlorobenzene