Learn More
Chlorobenzene, HPLC Grade, 99.5%, Thermo Scientific™
89.20€ - 291.00€
| CAS | 108-90-7 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C6H5Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 112.556 |
| Número MDL | MFCD00000530 |
| Clave InChI | MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene |
| PubChem CID | 7964 |
| ChEBI | CHEBI:28097 |
| Nombre IUPAC | chlorobenzene |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)Cl |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
11308197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022922.K2 |
1L |
89.20€
1 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
11328197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022922.M1 |
4 x 1L |
291.00€
4 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| C6H5Cl | |
| MFCD00000530 | |
| monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene | |
| CHEBI:28097 | |
| C1=CC=C(C=C1)Cl |
Especificaciones
| Chlorobenzene | |
| 1.106 g/mL | |
| Aromatic | |
| C6H5Cl | |
| UN1134 | |
| 14,2121 | |
| Miscible with methanol and diethyl ether. Immiscible with water. | |
| C1=CC=C(C=C1)Cl | |
| 112.556 | |
| CHEBI:28097 | |
| 99.5% |
| 108-90-7 | |
| 28°C (82°F) | |
| 1.524 | |
| MFCD00000530 | |
| 605632 | |
| monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene | |
| MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N | |
| chlorobenzene | |
| 7964 | |
| 112.56 | |
| HPLC |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H226-H332
Flammable liquid and vapor.
Harmful if inhaled.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CHLOROBENZENE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-628-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CZ0175000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures