Learn More
Chlorobenzene, HPLC Grade, 99.5%
Código de producto. 11328197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328197 4 x 1 L 4 litros
11308197 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022922.M1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 108-90-7 | C6H5Cl | 112.556 g/mol
Chlorobenzene is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-90-7
Fórmula molecular C6H5Cl
Peso molecular (g/mol) 112.556
Número MDL MFCD00000530
Clave InChI MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
Nombre IUPAC clorobenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Chlorobenzene
Punto de fusión -45°C
Color Incolora
Densidad 1.106 g/mL
Cantidad 4 x 1 L
Temperatura de inflamación 28°C (82°F)
Olor Aromatic
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.524
Número UN UN1134
Beilstein 605632
Índice Merck 14,2121
Punto de ebullición 132°C
Información de solubilidad Miscible with methanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.56
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado HPLC