Learn More
Clorobenceno-d5 (grado reactivo), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorobenzene D5 |
| CAS | 3114-55-4 |
| Fórmula molecular | C6 2H5 Cl |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Cl)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 117.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117,0394 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 átomo % D, mínimo 99% Pureza química |