Learn More
Clorobenceno d5, para RMN, 98,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10531241 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10531241 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10398983 1 g Frasco de vidrio 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10531241 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 175320050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00€
    227.00€ / 5 g
    Ahorro 21.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 3114-55-4 | C6H5Cl | 117.587 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3114-55-4
Fórmula molecular C6H5Cl
Peso molecular (g/mol) 117.587
Número MDL MFCD00000531
Clave InChI MVPPADPHJFYWMZ-RALIUCGRSA-N
Sinónimo chlorobenzene-d5, chloro 2h5 benzene, 1-chloro 2 h? benzene, chlorobenzene d5, benzene-d5, chloro, 2h5 phenyl chloride, 1-chloro 2h5 benzene, benzene-d5-, chloro, chlorobenzene, perdeutero, chlorobenzene-d5, 99 atom % d
PubChem CID 575975
Nombre IUPAC 1-cloro-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorobenzene-d5
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 98.5+ atom % D
Deuterio (D) 98,50% mín
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Fórmula lineal C6D5Cl
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.6
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorobenzene-d5
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.