Learn More
Clorobenceno D5 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317912 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30317912 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11380100ME100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorobenzene D5
CAS 3114-55-4
Disolvente o matriz Metanol
Fórmula molecular C6 2H5 Cl
Cantidad 1 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 1-cloro-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenceno
Peso molecular (g/mol) 117.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 117,0394 g/mol