Learn More
Clorobenceno d5, 99 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449940 5 g 5 g
11439940 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11449940 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044712.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 3114-55-4 | C6H5Cl | 117.587 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3114-55-4
Fórmula molecular C6H5Cl
Peso molecular (g/mol) 117.587
Número MDL MFCD00000531
Clave InChI MVPPADPHJFYWMZ-RALIUCGRSA-N
Sinónimo chlorobenzene-d5, chloro 2h5 benzene, 1-chloro 2 h? benzene, chlorobenzene d5, benzene-d5, chloro, 2h5 phenyl chloride, 1-chloro 2h5 benzene, benzene-d5-, chloro, chlorobenzene, perdeutero, chlorobenzene-d5, 99 atom % d
PubChem CID 575975
Nombre IUPAC 1-cloro-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorobenzene-d5
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.157 g/mL
Temperatura de inflamación 24 °C (75 °F)
Olor Aromático
Índice de refracción 1,522
Cantidad 5 g
Punto de ebullición de 130 °C
Número UN UN1134
Beilstein 1866335
Información de solubilidad Not miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.6
Porcentaje de pureza 99%