Learn More
Clorobenceno, CHROMASOLV™, para HPLC, 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haen
Código de producto. 15642860
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15642860 1 L Frasco de vidrio 1 litro
1 options
Código de producto. 15642860 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 2706441L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CHROMASOLV™, para HPLC, 99,9 %
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorobenzene
Punto de fusión -45°C (literature)
Nombre de nota CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9%
Absorbancia max. 1.0 at 288 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 360 nm, max. 0.04 at 325 nm, max. 0.05 at 300 nm, max. 0.40 at 290 nm
CAS 108-90-7
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 1.106 g/mL at 25 °C(lit.)
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 28°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H5Cl
Fórmula lineal C6H5Cl
Número MDL MFCD00000530
Número UN UN1134
Beilstein 605632
Sinónimo monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
Punto de ebullición 130°C to 132°C
Clave InChI MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Nombre IUPAC clorobenceno
Peso molecular (g/mol) 112.556
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.56
Porcentaje de pureza >99.85%
Grado HPLC