Learn More
Clorobenceno, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10283800 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10283800 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10131660 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10795511 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10283800 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/4681/PB17
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 108-90-7
Fórmula molecular C6H5Cl
Peso molecular (g/mol) 112.56
Número MDL 530
Clave InChI MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC clorobenceno
SMILES ClC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Punto de fusión de -45 °C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 12mbar a 20 °C
Viscosidad 0,8 mPaS a 20 °C
Punto de ebullición 131 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 112,56g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.