Learn More
Clorobenceno, 99,9 %, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13469396 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13469396 1 L Frasco de vidrio 1 litro
13408598 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13469396 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 445650010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    124.65€ / 1 litros
    Ahorro 22.35€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-90-7 | C6H5Cl | 112.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-90-7
Fórmula molecular C6H5Cl
Peso molecular (g/mol) 112.56
Clave InChI MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
Nombre IUPAC clorobenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorobenzene
Punto de fusión -45.0°C
Densidad 1.1075g/mL
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5230 to 1.5250
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.85% min. (GC)
Gravedad específica 1.1075
Fórmula lineal C6H5Cl
Viscosidad 0.8 mPa.s (20°C)
Índice Merck 15,2122
Punto de ebullición 131.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 0.4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.56
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.