Learn More
Clorobenceno, 99,6 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10484115 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10484115 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
10461011 1 kg Frasco de vidrio EcoSafPak™ 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10484115 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 404490025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    157.00€ / 2.5 Kg
    Ahorro 5.00€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-90-7 | C6H5Cl | 112.556 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-90-7
Fórmula molecular C6H5Cl
Peso molecular (g/mol) 112.556
Número MDL MFCD00000530
Clave InChI MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
Nombre IUPAC clorobenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorobenzene
Punto de fusión -45.0°C
Nombre de nota For analysis ACS
Densidad 1.1075g/mL
Cantidad 2.5 kg
Temperatura de inflamación 23°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5230 to 1.5250
Residuos después de la evaporación 0.02% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.6%
Gravedad específica 1.1075
Ácido valorable 0.004 meq/g max.
Fórmula lineal C6H5Cl
Presión de vapor Vapor Pressure: 12mbar at 20°C
Viscosidad 0.8 mPa.s (20°C)
Número UN 1134
Beilstein 05, 199
Índice Merck 15, 2122
Punto de ebullición 131.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 0.4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.56
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.