Learn More
Chlorobenzene, ≥99.5%, ACS Reagent, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15653620
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15653620 500 mL Glass Bottle 500 ml
15633620 1 L Glass Bottle 1 litro
15643620 2.5 L Glass Bottle 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15653620 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 319996500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥99,5%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-90-7
Fórmula molecular C6H5Cl
Peso molecular (g/mol) 112.556
Número MDL MFCD00000530
Clave InChI MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
Nombre IUPAC clorobenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorobenzene
Punto de fusión -45°C
Densidad 1.106g/mL at 25°C
Cantidad 500 mL
Límite de explosión 0.071
Temperatura de inflamación 27°C (80.6°F)
Punto de ignición 1178°F
Envase Glass Bottle
Presión de vapor 11.8mmHg (25°C)
Número UN UN1134
Beilstein 605632
Punto de ebullición 132°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.56g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Reactivo ACS