Learn More
Clorobenceno-4-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorobenzene-4-D |
| CAS | 13122-34-4 |
| Fórmula molecular | C6 D H4 Cl |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Benzene-d, 4-chloro- (9 CI, ACI), 4-Chlorobenzene-d (ACI), Benzene-d, p-chloro- (7 CI, 8 CI), Chlorobenzene-4-d, Chlorobenzene-4-D |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i1D |
| SMILES | [2 H]c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-4-deuterobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 113.5631 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.0143 g/mol |
| Mostrar más |