Learn More
Ácido cloroáurico, extra puro, aproximadamente 51 % de Au, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10765131 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1 g, vial
Código de producto.
10765131 1 g, vial
1 options
Código de producto. 10765131 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/4640/43
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 30°C
CAS 16903-35-8
Color Naranja
Forma física Sólido
Cantidad 1 g
Fórmula molecular HAuCl4
Número MDL 149903
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.78g/mol
Envase Vial
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Aurate(1-), tetrachloro-, hydrogenhydrate, Tetrachloroauricacid