Learn More
Permetrina rac-trans cloroacetilénica, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloroacetylenic rac-trans Permethrin |
| CAS | 65133-01-9 |
| Fórmula molecular | C21H19ClO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | rac-trans-3-(Chloroethynyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid (3-Phenoxyphenyl)methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H19ClO3/c1-21(2)18(11-12-22)19(21)20(23)24-14-15-7-6-10-17(13-15)25-16-8-4-3-5-9-16/h3-10,13,18-19H,14H2,1-2H3/t18-,19+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@@H](C#CCl)[C@@H]1C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2 |
| Nombre IUPAC | (1S,3S)-3-(2-cloroetinil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato de (3-fenoxifenil)metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 354.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.1023 |