Learn More
Permetrina cloroacetilénica, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloroacetylenic Permethrin |
| CAS | 85576-82-5 |
| Fórmula molecular | C21 H19 Cl O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (1S,3R)-3-Phenoxybenzyl 3-(chloroethynyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, Chloroacetylenic Permethrin (Impurity G EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H19ClO3/c1-21(2)18(11-12-22)19(21)20(23)24-14-15-7-6-10-17(13-15)25-16-8-4-3-5-9-16/h3-10,13,18-19H,14H2,1-2H3/t18-,19-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@H](C#CCl)[C@@H]1C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2 |
| Nombre IUPAC | (1S,3R)-3-(2-cloroetinil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato de (3-fenoxifenil)metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 354.827 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.102 |