Learn More
Permetrina cloroacetilénica, TRC
Código de producto. 30358321
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30358321 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30358321 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC376544100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Chloroacetylenic Permethrin
CAS 85576-82-5
Fórmula molecular C21 H19 Cl O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo (1S,3R)-3-Phenoxybenzyl 3-(chloroethynyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, Chloroacetylenic Permethrin (Impurity G EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C21H19ClO3/c1-21(2)18(11-12-22)19(21)20(23)24-14-15-7-6-10-17(13-15)25-16-8-4-3-5-9-16/h3-10,13,18-19H,14H2,1-2H3/t18-,19-/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@H](C#CCl)[C@@H]1C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2
Nombre IUPAC (1S,3R)-3-(2-cloroetinil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato de (3-fenoxifenil)metilo
Peso molecular (g/mol) 354.827
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.102
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.