Learn More
Cloruro de cloroacetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11690212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11690212 250 mL 250 ml
11491960 25 mL 25 ml
11600222 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11690212 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15846.AK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 79-04-9 | C2H2Cl2O | 112.937 g/mol
Chloroacetyl chloride is an intermediate in the production of alachlor and butachlor. It is used to prepare phenacyl chloride through Friedel-Crafts acylation of benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de cloracetilo es un intermediario en la producción de alacloro y butacloro. Se utiliza para preparar cloruro de fenacilo a través de la acilación de Friedel-Crafts del benceno.
Solubilidad
Miscible con éter etílico, acetona, benceno y tetracloruro de carbono.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, alcoholes y agua. Sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-04-9
Fórmula molecular C2H2Cl2O
Peso molecular (g/mol) 112.937
Número MDL MFCD00000725
Clave InChI VGCXGMAHQTYDJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloroacetyl chloride, acetyl chloride, chloro, chloracetyl chloride, chloroacetic chloride, monochloroacetyl chloride, chloroacetic acid chloride, chloroacetylchloride, chlorure de chloracetyle, unii-k5uml06yuo, chlorid kyseliny chloroctove
PubChem CID 6577
ChEBI CHEBI:34624
Nombre IUPAC cloruro de 2-cloracetilo
SMILES C(C(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroacetyl chloride
Punto de fusión -22°C
Densidad 1.417
Punto de ebullición 105°C to 106°C
Olor Pungent
Fórmula lineal ClCH2COCl
Índice de refracción 1.453
Cantidad 250 mL
Número UN UN1752
Beilstein 605439
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,2067
Información de solubilidad Miscible with ethyl ether,acetone,benzene and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.94
Porcentaje de pureza 98%