Learn More
Anhídrido de cloroacetilo, TRC
Código de producto. 30366460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366460 1 g 1 g
30353662 10 g -
30350733 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366460 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3272051G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-88-8
Fórmula molecular C4H4Cl2O3
Peso molecular (g/mol) 170.98
Sinónimo Bischloroacetic Acid Anhydride, Chloroacetic Acid Anhydride, Chloroacetic Anhydride, alpha,alpha'-Dichloroacetic Anhydride, NSC 71207
Nombre IUPAC (2-cloroacetil) 2-cloroacetato
SMILES O=C(OC(=O)CCl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroacetyl Anhydride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4Cl2O3/c5-1-3(7)9-4(8)2-6/h1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.9537