Learn More
Anhídrido de cloroacetilo, TRC
Product Code. 30353662
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30353662 10 g -
30366460 1 g 1 g
30350733 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30353662 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC32720510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 541-88-8
Fórmula molecular C4H4Cl2O3
Peso molecular (g/mol) 170.98
Sinónimo Bischloroacetic Acid Anhydride, Chloroacetic Acid Anhydride, Chloroacetic Anhydride, alpha,alpha'-Dichloroacetic Anhydride, NSC 71207
Nombre IUPAC (2-cloroacetil) 2-cloroacetato
SMILES O=C(OC(=O)CCl)CCl
Specifications
Nombre del producto químico o material Chloroacetyl Anhydride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4Cl2O3/c5-1-3(7)9-4(8)2-6/h1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.9537