Learn More
Cloroacetona, 96 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10582961 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
25 ML
250 ML
5 LT
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10582961 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10752791 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10255940 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10697953 5 L Tambor de plástico 5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10582961 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173470250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 78-95-5 | C3H5ClO | 92.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-95-5
Fórmula molecular C3H5ClO
Peso molecular (g/mol) 92.52
Número MDL MFCD00000936
Clave InChI BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloroacetone, chloropropanone, acetonyl chloride, monochloroacetone, tonite, 2-propanone, 1-chloro, chloro-2-propanone, 1-chloroacetone, chloromethyl methyl ketone, 1-chloro-2-propanone
PubChem CID 6571
ChEBI CHEBI:47220
Nombre IUPAC 1-cloropropan-2-ona
SMILES CC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroacetone
Nombre de nota Stabilized
Punto de fusión -44.5°C
Color Marrón-amarillento a amarillo
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 119.0°C
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2COCH3
Índice de refracción 1.4310 to 1.4330
Cantidad 25 mL
Beilstein 01, 653
Índice Merck 15, 2114
Gravedad específica 1.16
Información de solubilidad Solubility in water: 124g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Estabilizante 0.1% epoxidized soybean oil
Viscosidad 1.11 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.52
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroacetone, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.