Learn More
Cloroacetona, 95 %, estabilizada con aceite de soja epoxidado al 0,1 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Chloroacetone was used in the synthesis of double-chain nonionic surfactants with an acid decomposition function via acid-catalyzed condensation with fatty alcohols (octyl, decyl and dodecyl). It was also used in the synthesis of meso-tetramethyl tetrakis-(4-phenoxy acetone)calix[4]pyrrole. It can also be used to make dye couplers for color photography and used in the Feist-Benary synthesis of furans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La cloroacetona se utilizó en la síntesis de surfactantes no iónicos de doble cadena con una función de descomposición ácida mediante la condensación catalizada por ácido con alcoholes grasos (octilo, decilo y dodecilo). También se uso en la síntesis de tetrakis-(acetona de 4-fenoxi)calix[4]pirrol de meso-tetrametilo. Asimismo, se puede utilizar para hacer acopladores de tinte para la fotografía en color y se utiliza en la síntesis de furanos de Feist-Benary.
Solubilidad
Soluble en agua (124 g/l), éter y cloroformo.
Notas
Refrigerar. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. No almacenar junto con materiales oxidantes o básicos fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloroacetone |
| Nombre de nota | Stabilized with 0.1% epoxidized soybean oil |
| Punto de fusión | -45°C |
| Densidad | 1.161 |
| pH | 4.3 |
| Punto de ebullición | 118°C to 120°C |
| Temperatura de inflamación | 40°C (104°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95%, Stabilized with 0.1% Epoxidized Soybean Oil |
| Olor | Pungent |
| Fórmula lineal | ClCH2COCH3 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Chloroacetone
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- MIXTURE LIST-Contain: Chloroacetone