Learn More
Anhídrido cloroacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11467886 500 g 500 g
11447886 25 g 25 g
11457886 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14015.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    744.60€
    610.65€ / 500 g
    Ahorro 133.95€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 541-88-8 | C4H4Cl2O3 | 170.97 g/mol
Chloroacetic anhydride has been used in the synthesis of 3,3?-bis(sulfonato)-4,4?-bis(chloroacetamido)azobenzene (BSBCA), a water-soluble, thiol-reactive and photo-switchable cross-linker, D,L-7-azatryptophan, 2-methyl-[3,4-di-O-acetyl-6-O-(chloroacetyl)-1,2-dideoxy-α-D-glucopyrano]-[2?,1?:4,5]-2-oxazoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido cloroacético se ha utilizado en la síntesis de 3,3′-bis(sulfonato)-4,4′-bis(cloroacetamida)azobenceno (BSBCA), un entrecruzador soluble en agua, reactivo al tiol y fotoconmutable, D,L-7-azatriptofano, 2-metil-[3,4-di-O-acetil-6-O-(cloroacetil)-1,2-didesoxi-α-D-glucopirano]-[2′,1′:4,5]-2-oxazolina.
Solubilidad
Libremente soluble en éter y cloroformo. Ligeramente soluble en benceno. Insoluble en ligroina fría.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidante, bases, aminas, alcoholes y agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-88-8
Fórmula molecular C4H4Cl2O3
Peso molecular (g/mol) 170.97
Número MDL MFCD00000929
Clave InChI PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloroacetic anhydride, chloracetic anhydride, monochloroacetic acid anhydride, 2-chloroacetic anhydride, chloroacetic acid anhydride, chloroacetyl anhydride, acetic acid, chloro-, anhydride, unii-8q7txh7r5f, monochloroacetic anhydride, 8q7txh7r5f
PubChem CID 10946
Nombre IUPAC (2-cloroacetil) 2-cloroacetato
SMILES ClCC(=O)OC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroacetic anhydride
Punto de fusión 56°C to 59°C
Punto de ebullición 110°C to 112°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 143°C (289°F)
Cantidad 500 g
Número UN UN3261
Beilstein 774533
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,2113
Información de solubilidad Freely soluble in ether, chloroform; Slightly soluble in benzene; Insoluble in cold ligroin
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.98
Porcentaje de pureza 97%