Learn More
Anhídrido cloroacético, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10279450 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10279450 25 g Frasco de vidrio 25 g
10538702 100 g Frasco de vidrio 100 g
10474115 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10279450 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 404420250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 541-88-8 | C4H4Cl2O3 | 170.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-88-8
Fórmula molecular C4H4Cl2O3
Peso molecular (g/mol) 170.97
Número MDL MFCD00000929
Clave InChI PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloroacetic anhydride, chloracetic anhydride, monochloroacetic acid anhydride, 2-chloroacetic anhydride, chloroacetic acid anhydride, chloroacetyl anhydride, acetic acid, chloro-, anhydride, unii-8q7txh7r5f, monochloroacetic anhydride, 8q7txh7r5f
PubChem CID 10946
Nombre IUPAC (2-cloroacetil) 2-cloroacetato
SMILES ClCC(=O)OC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material chloroacetic anhydride
Punto de fusión 51°C to 59°C
Color Marrón
Punto de ebullición 203°C
Temperatura de inflamación 143°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (ClCH2CO)2O
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 199
Fieser 01,129
Índice Merck 15, 2113
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: freely soluble in ether and chloroform,slightly soluble in benzene,practically insoluble in cold ligroin
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.98
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales, trozos o masa de baja fusión